Learn More
Scientific Industries Plataforma estándar Rotator Genie
Código de producto. 11381474 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
11381474 Enchufe de la UE cada uno
1 options
Código de producto. 11381474 Proveedor Scientific Industries N.º de proveedor 83041344
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    955.50€
    922.46€ / paquete de 1
    Ahorro 33.04€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
La plataforma estándar Rotator Genie es un rotador de laboratorio resistente y versátil que cuenta con una plataforma con bandas de retención diseñadas para girar 90 grados, lo que permite diferentes movimientos de mezcla.Diseñado para adaptarse a la mayo
  • Contiene una amplia variedad de tubos, matraces, microplacas, bolsas y recipientes con forma compuesta en cualquier ángulo
  • La plataforma estándar gira 90 grados para diferentes movimientos de mezcla
  • Se puede utilizar en salas frías e incubadoras (no para incubadoras de CO2)
  • Diseñado de forma exclusiva para una amplia selección de movimientos ajustables desde una agitación suave hasta una mezcla vigorosa de extremo a extremo
  • El motor de calidad de servicio continuo proporciona un funcionamiento suave y silencioso
  • Garantía de 2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 5 a 35 rpm
Requisitos eléctricos 0,25 A, 50 Hz, 230 V
Tipo de producto Rotador estándar
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Dimensiones de la plataforma (L x An) 26 x 26 cm (10,25 x 10,25 in)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 40,1 x 17,8 x 40,1 cm (15,8 x 7,0 x 15,8 in)
Peso con embalaje (imperial) 13 lb
Peso con embalaje (métrico) 5,9 kg
Para utilizar con (aplicación) Tubos rotatorios, matraces, microplacas, bolsas y recipientes de formas extrañas
Línea de productos Rotator Genie