Descripción
La plataforma magnética exclusiva viene equipada de serie con el modelo de plataforma magnética Rotator Genie. También se puede utilizar en el modelo de plataforma estándar Rotator Genie. Requiere placas de pinza (se venden por separado) que se pueden cargar en ambos lados de la plataforma para sostener de forma segura una variedad de tubos y otros recipientes.
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Tubos, matraces, microplacas, bolsas y recipientes de forma extraña |
| Tipo de producto | Plataforma magnética |
| Material | Acero inoxidable |
| Dimensiones (L x An) | 290 x 315 mm |
| Altura de la plataforma (métrico) | 25,4 mm |
| Longitud de la plataforma (métrico) | 292,1 mm |
| Anchura de la plataforma (imperial) | 12,5 in |
| Anchura de la plataforma (métrico) | 317,5 mm |
| Peso (métrico) | 1,13 kg |
| Abrazaderas | Las placas de sujeción se venden por separado |
| Mostrar más |