Descripción
- Contiene una amplia variedad de tubos, matraces, microplacas, bolsas y recipientes con forma compuesta en cualquier ángulo
- La plataforma magnética cuenta con un sistema de placas de pinza único
- Se puede utilizar en salas frías e incubadoras (no para incubadoras de CO2)
- Diseñado de forma exclusiva para una amplia selección de movimientos ajustables desde una agitación suave hasta una mezcla vigorosa de extremo a extremo
- El motor de calidad de servicio continuo proporciona un funcionamiento suave y silencioso
- Garantía de 2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de velocidad | De 5 a 35 rpm |
| Requisitos eléctricos | 0,25 A, 50 Hz, 230 V |
| Tipo de producto | Rotador magnético |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Tipo de tapón | Enchufe de la UE |
| Dimensiones de la plataforma (L x An) | 29,2 x 31,8 cm (11,5 x 12,5 in) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 40,1 x 17,8 x 40,1 cm (15,8 x 7,0 x 15,8 in) |
| Peso con embalaje (imperial) | 13 lb |
| Peso con embalaje (métrico) | 5,9 kg |
| Para utilizar con (aplicación) | Rotación de casi cualquier recipiente |
| Mostrar más |