Descripción
- Ahora puede proporcionar una gran cantidad de opciones de agitación para sus aplicaciones con la incorporación de esta unidad agitadora todo en uno.
- Cambia fácilmente de balanceo a rotación, y la plataforma magnética puede quitarse y reemplazarse por una plataforma vibratoria orbital tridimensional.
- Un simple ajuste mecánico cambia la función del balancín/rotador.
- El componente móvil de este agitador es un agitador de 8 in de dos lados. Ancho x 13,5 in. Plataforma L de acero inoxidable.
- Esto admite una amplia gama de accesorios que se montan en una variedad de configuraciones para diferentes aplicaciones.
- Utilice tiras magnéticas de acero inoxidable para montar ensayos/lavados de transferencia basados en membrana directamente en la plataforma.
- La plataforma basculante de metal antideslizante para bandejas y las placas de montaje con clip de resorte esterilizables en autoclave para tubos de tres tamaños diferentes se fijan magnéticamente a la plataforma.
- La plataforma de acero inoxidable es fácil de limpiar y descontaminar.
- Dado que el agitador mantiene velocidades establecidas entre 0 °y 38 °C, es adecuado para su uso en cámaras frigoríficas e incubadoras.
- Para una mayor capacidad, solicite los kits de expansión por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Ángulo de balanceo | ±10° |
| Capacidad portante (métrico) | 4,5 kg |
| Ángulo de inclinación | ±10° |
| Intervalo de velocidad | De 5 a 35 rpm |
| Requisitos eléctricos | 240 V |
| Tensión | 240 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 38 °C |
| Capacidad portante (imperial) | 9.9 lb. |
| Intervalo de temperatura (imperial) | 100.4 °F |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Mostrar más |