Learn More
Edwards Vacuum™ Bombas de vacío de paletas giratorias
Descripción
- Doble frecuencia: 110-120 V o 230 V, 50/60 Hz
- Muy tranquilo: La presión sonora a 1 m es de 48 dB(A)
- Diseño robusto: Manejo mejorado del vapor de agua, 290 g/h a presiones de vapor de hasta 80 mbar
- Válvula de entrada integral: La válvula de cierre de acción rápida evita que el aceite se absorba nuevamente en caso de un corte de energía.
- Accesorios disponibles: boquilla de escape y cable de red
- Aplicaciones: instrumentos analíticos; criogenia; hornos; deposición de capa fina; física de alta energía; hornos de vacío; evaporación; evaporadores rotativos; liofilización; fuerzas centrífugas; conformado al vacío; aparatos de destilación/extracción; filtración; campanas extractoras/cajas de guantes; impregnación; respaldo de sistemas de alto vacío.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Paletas deslizantes de dos etapas selladas con aceite |
| Modelo | RV3 |
| Nivel de ruido | 48 dbA |
| Temperatura máx. (métrico) | 40 °C |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Altura global (métrico) | 225mm |
| Tipo de bomba | Bomba de vacío de paletas giratorias |
| Capacidad de aceite | 0.7 L |
| Aplicaciones | Deposición de capa fina |
| Presión máxima | 3,0 x 10-2 mbar |
| Mostrar más |