Learn More
Nabertherm Rotary Tube Furnace, RSRB 80 Series with P470 Controller
Ideally suited for batch operation. The permanent rotation of the working tube ensures that the charge is constantly in motion. Due to the special shape of the quartz reactor with the tapered pipe ends, the batch can be kept in the rotary tube furnace and heat-treated for extended periods of time.
Marca: Nabertherm 001483550
Detalles adicionales : Peso : 115.00000kg
Descripción
- Temperatura máxima: 1100 °C
- Termopar tipo K
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Sólo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
- Horno de tubo diseñado como modelo de sobremesa con reactor de vidrio de cuarzo que se abre en ambos lados, extremos cónicos
- El reactor se retira para vaciarlo del horno del tubo rotatorio. Unidad sin correa y carcasa del horno con bisagras (temperatura de apertura de < 180 °C) permite una extracción muy sencilla
- Accionamiento ajustable de aproximadamente de 2 a 45 rpm
- Switchgear y unidad de control independientes del horno de tubo en la propia pared o armario de pie
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
1100 °C | |
750 mm | |
115 kg |
475 x 1395 x 390 mm | |
76 mm |