Learn More
Slice™ Tijeras giratorias
Código de producto. 16413659
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
5,51 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
16413659 5,51 in cada uno
1 options
Código de producto. 16413659 Proveedor Slice™ N.º de proveedor 10598
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.13€
    28.07€ / paquete de 1
    Ahorro 6.06€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Las tijeras giratorias con diseño sin hojas Slice™ son ideales para cortar materiales delgados y rígidos de forma rápida y ergonómica.
  • Tijeras sin hoja
  • Mango de nailon reforzado duradero con agarre de tacto suave
  • Más seguras que las tijeras tradicionales
  • Diseño ambidiestro
  • Reduce las lesiones y los costes
  • Sin aceite, lubricante ni mantenimiento
  • Ligero y resistente
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Longitud (imperial) 5,51 in
Longitud (métrico) 140 mm
Material TPE, acero inoxidable y GCr15
Descripción Sin hoja
Para utilizar con (aplicación) Corte de materiales finos rígidos
Tipo de producto rotativo, giratorio