Learn More
Pyrex™ Adaptador para cabezales antisalpicaduras para evaporador giratorio Quickfit™
Código de producto. 12994065
Cambiar vista
Click to view available options
Junta cónica:
Cono: 19/26; toma: 29/32
Cono: 24/29; toma: 29/32
Cono: 29/32; toma: 29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica Tamaño de la unidad
12994065 Cono: 24/29; toma: 29/32 cada uno
12904075 Cono: 29/32; toma: 29/32 cada uno
15577960 Cono: 19/26; toma: 29/32 paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12994065 Proveedor Pyrex™ N.º de proveedor SH15/24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.85€
    79.82€ / paquete de 1
    Ahorro 85.03€
    51% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Protege contra la formación de espuma en los productos que puede penetrar en un condensador. El adaptador para cabezales antisalpicaduras para rotavapor Pyrex™ Quickfit™ tiene un mecanismo antisubida.
  • Para su uso con rotavapores
  • Protege contra la entrada de líquidos en el condensador
  • Útil para líquidos que tienen tendencia a formar espuma
  • Los cabezales antisalpicaduras cuentan con una toma 29/32
Especificaciones
Descripción Antisubida
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (equipo) Rotavapores
Cantidad 1 unidad
Junta cónica Cono: 24/29; toma: 29/32
Volumen (métrico) 150 mL