Learn More
IKA™ Evaporador giratorio RV 10 auto pro V-C completo, enchufe UE
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17501325 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17501325 4 L cada uno
1 options
Código de producto. 17501325 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0010007353
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El paquete RV 10 auto pro V-C completo es la solución completa para la configuración del evaporador giratorio e incluye el evaporador giratorio RV 10 auto, baño de calentamiento HB digital, bomba de vacío VACSTAR digital y enfriador de recirculación RC 2
Además del evaporador giratorio RV 10 auto, el paquete incluye el baño de calentamiento HB digital con una capacidad de 4 litros, la bomba de vacío VACSTAR digital y el refrigerador de recirculación RC 2 lite.
  • El RV 10 auto es la insignia de la línea de productos de evaporador giratorio IKA.
  • Entre otras características, impresiona por su funcionamiento innovador e intuitivo mediante una brillante pantalla gráfica TFT en color, un controlador de vacío integrado, monitorización del agua de refrigeración y sofisticados patrones de seguridad.
  • El RV 10 auto ofrece todas las características para un funcionamiento eficiente, seguro y económico.Esto incluye la regulación automática del vacío y la cantidad de agua de refrigeración.
  • El ciclo de limpieza ajustable individualmente del controlador de vacío reduce el intervalo de mantenimiento y, al mismo tiempo, prolonga la vida útil del sistema.
  • Se incluyen todos los componentes y conexiones necesarios para el funcionamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Fondo (métrico) 440 mm
Altura (métrico) 430 mm
Vacío máx. 1 bar
Peso (métrico) 21,5 kg
Tensión 110 V
Anchura (métrico) 500 mm
Capacidad (métrico) 4 L
Velocidad De 5 a 280 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) 5 °C a 40 °C
Pantalla Pantalla de TFT
Para utilizar con (aplicación) Destilación
Superficie de refrigeración 1500 cm2
Tipo de motor CC
Vataje 1400 W
Tipo de condensador Vertical, revestimiento
Clasificación IP IP20
Exactitud de temperatura ±1 K
Capacidad calorífica (métrico) De temperatura ambiente a 180 °C
Garantía 2 + 1 años
Tipo Rotavapor con elevador motorizado
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de tapón Enchufe europeo