Description
- Fácil conexión de la bomba para rotavapores comunes
- Incluye manguera de vacío 18/8 × 5 (1,5 m), agua de refrigeración y pinzas y manguera de conexión para chillers
Specifications
Specifications
| Tipo | Kit de conexión de rotavapor |
| Para utilizar con (equipo) | Bombas de diafragma de alta resistencia química |