Learn More
Hirschmann™ rotarus™ estándar
Código de producto. 15493553
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
0.0001 a 1500 mL/min
0.0036 a 5400 mL/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
15493553 0.0036 a 5400 mL/min cada uno
15473543 0.0001 a 1500 mL/min cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493553 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9501522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3984.75€
    2653.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1331.75€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Con rotarus™ estándar se dispone de un potente modelo base. La bomba de suministro rentable y precisa puede utilizarse de forma flexible mediante el uso de distintos cabezales de bomba y mangueras. Con el panel de control de la carcasa, los parámetros más importantes pueden ajustarse fácil y rápidamente, la velocidad puede programarse directamente en el aparato.
  • Bomba de suministro
  • Utilizable para todas rotarus™ las cabezas de bomba
  • reemplazo rápido de los cabezales de la bomba sin el uso de herramientas
  • Las carcasas de las bombas también se pueden unir al soporte o apilar
  • Interfaces digitales y analógicas
Especificaciones
Amperaje 100-240 VAC; 50-60 Hz
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad CE
Color Carcasa: blanca
Descripción Para caudales altos, interfaz digital& analógico
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 205 x 100 x 220
Pantalla Pantalla táctil TFT
Caudal 0.0036 a 5400 mL/min
Para utilizar con rotarus™ cabezales de bomba
Clasificación IP IP54
Incluye fuente de alimentación externa, cable de conexión para UE, Reino Unido y EE.UU.
Material Acero
Modelo rotarus™ estándar 100
Tipo de motor Motor de CC
N.º de canales 1-12
N. º de cabezales de bomba Máx. de 2
N.º de rodillos 3-8
Tipo de tapón UE, Reino Unido, EE.UU.
Línea de productos Bombas rotarus™
Cantidad 1 unidad
Control remoto Ninguna
Reversible Sí
Control de velocidad Se puede programar directamente en la unidad
Tipo Bomba de administración, rápida
Peso (métrico) 9.8 kg
Velocidad Rango Rpm 1/min: 5-500
Presión máxima 2 bar