Learn More
Hirschmann™ Bomba peristáltica rotarus™ Flow 50
Código de producto. 15623516
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
15623516 cada uno
1 options
Código de producto. 15623516 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9501342
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4588.50€
    3054.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1534.50€
    33% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 12-02-2027
administración cómoda y precisa con opciones de control de la velocidad y la velocidad del flujo.
  • para administración continua en rangos de velocidad de 0.2 a 100 revoluciones por minuto
  • La clase de rendimiento con 50 watt garantiza una entrega exacta
  • Carcasa con recubrimiento de polvo blanco
  • Protección IP 54
  • La tecnología RFID se utiliza para detectar la carga de la bomba
  • detección automática de bloqueos y supervisión de rotura de mangueras
  • Panel de control para las funciones más importantes integrado directamente en la carcasa
  • Equipado con una unidad de control externa con pantalla táctil
  • Cambio rápido y sin herramientas de los cabezales de la bomba
  • Funcionamiento con 24 V DC
Especificaciones
Clasificación de carcasa IP54
Velocidad motor 0,2-100 rpm
Conexiones estándares USB e Interfaz RS232