Learn More
Hettich Lab Technology™ Centrífuga ROTANTA 460
Código de producto. 10349479
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
4 x 750 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
10349479 4 x 750 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10349479 Proveedor Hettich Lab Technology™ N.º de proveedor 5650
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-03-2027
La avanzada tecnología de laboratorio contribuye significativamente a reducir los tiempos de procesamiento. Las centrífugas ROTANTA son ideales para procesar muestras en clínicas y centros de laboratorio.
  • Rendimiento mejorado y una amplia gama de accesorios
  • funcionamiento rápido y sin problemas para el día a día del laboratorio
  • Capacidad máxima de 3 litros por ciclo
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN / IEC 61326-1, clase B
Capacidad 4 x 750 mL
RCF máx. 244.000 x g
Vel. máx 15.000 rpm
Línea de productos ROTANTA 460
Tiempo de actividad 1 s a 99 hr, 59 min, 59 s
Dimensiones (Al x An x F) 456 x 554 x 706 mm
Anchura exterior (imperial) 21,8 in
Anchura exterior (métrico) 554 mm
Altura exterior (imperial) 18 in
Altura exterior (métrico) 456 mm
Fondo (imperial) 27,8 in
Fondo (métrico) 706 mm
Peso neto 101 kg
Tensión 200/240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de producto Centrífuga