Learn More
Llave de paso de tres vías Rotaflo™
Código de producto. 15507920
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de tapón:
3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Calibre de tapón Tamaño de la unidad
15507920 3 mm paquete de 5
1 options
Código de producto. 15507920 Proveedor Quickfit N.º de proveedor HP3TW/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.35€
    503.45€ / paquete de 5
    Ahorro 91.90€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Probada individualmente para el rendimiento del vacío.
Especificaciones
Tipo Llave de paso de 3 vías
Calibre de tapón 3 mm
Material Vidrio
Diámetro del brazo lateral (métrico) Calibre: 5 mm, D. E.: 8 mm
Longitud (métrico) 215 mm