Learn More
Vías laterales lisas de patrón recto Rotaflo™ para buretas
Código de producto. 15587910
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
8 mm
10 mm
13 mm
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 10
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15587910 13 mm paquete de 10
12539536 8 mm 5 PCS
10355240 10 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15587910 Proveedor Quickfit N.º de proveedor GP10ST/10
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vidrio de borosilicato resistente a productos químicos con llave de PTFE y diseño giratorio para un control de gotas único fino
  • No requiere lubricación: sin atascos ni contaminación
  • Escala de temperatura: De -20 °C a 200 °C
  • Capacidad de vacío de hasta 10 Torr
  • Mayor diámetro de cuerpo para drenaje
  • Anillo de bloqueo para evitar la retirada accidental
  • Llave ergonómica para un buen agarre ergonómico y un uso sencillo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Llave de cierre de repuesto
Calibre de tapón 10 mm
Diámetro (métrico) 13 mm
Material Vidrio de borosilicato
Diámetro del brazo lateral (métrico) 13 mm
Longitud (métrico) 225 mm
Temperatura (métrico) De -20 °C a 200 °C
Para utilizar con (equipo) Llave de paso GP Rotaflo™
Incluye Con llave de PTFE