Learn More
Piezas de repuesto de la llave de paso Rotaflo™
Código de producto. 12947306
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Junta de bloqueo
Llave de paso
Piezas de repuesto para llave de paso
Calibre de tapón:
3 mm
6 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Calibre de tapón Tamaño de la unidad
12947306 Junta de bloqueo 3 mm paquete de 5
12852785 Junta de bloqueo 6 mm paquete de 5
10213410 Llave de paso 3 mm paquete de 5
12967306 Llave de paso 6 mm paquete de 5
12693022 Llave de paso 10 mm paquete de 5
12643032 Piezas de repuesto para llave de paso 10 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12947306 Proveedor Quickfit N.º de proveedor LR3
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Anillos de bloqueo y llaves de repuesto para llaves de paso Quickfit Rotaflo™
Las llaves de repuesto y los anillos de bloqueo deben solicitarse por separado (consulte nuestro sitio web o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente)
Especificaciones
Tipo Junta de bloqueo
Calibre de tapón 3 mm
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (equipo) Llave de paso Rotaflo™