Learn More
Vías laterales lisas Quickfit™
Código de producto. 15577910
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
8 mm
10 mm
13 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
15577910 13 mm paquete de 10
12485266 8 mm paquete de 5
12957306 10 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15577910 Proveedor Quickfit N.º de proveedor GP10RA/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.60€
    723.07€ / paquete de 10
    Ahorro 129.53€
    15% Descuento
En stock
El diseño proporciona un excelente control del flujo y permite su uso con fluidos y gases con temperaturas entre -20 °C y 200 °C.
  • Diseño giratorio para un control de gota única fina de gran utiliza en buretas
  • Vidrio de borosilicato con llave de PTFE para ofrecer una excelente resistencia química
  • No requiere lubricación: sin atascos ni contaminación
  • Rango de temperatura -°20 C a 200 °C
  • Capacidad de vacío de hasta 10-4Torr
  • Mayor diámetro de cuerpo para un excelente drenaje
  • Anillo de bloqueo para evitar la retirada accidental
  • Llave ergonómica para un buen agarre ergonómico y un uso sencillo
Especificaciones
Tipo Vía lateral lisa
Diámetro (métrico) 13 mm
Material Vidrio
Diámetro del brazo lateral (métrico) 13 mm
Longitud (métrico) 175 mm