Learn More
Vías laterales lisas Quickfit™
Descripción
- Diseño giratorio para un control de gota única fina de gran utiliza en buretas
- Vidrio de borosilicato con llave de PTFE para ofrecer una excelente resistencia química
- No requiere lubricación: sin atascos ni contaminación
- Rango de temperatura -°20 C a 200 °C
- Capacidad de vacío de hasta 10-4Torr
- Mayor diámetro de cuerpo para un excelente drenaje
- Anillo de bloqueo para evitar la retirada accidental
- Llave ergonómica para un buen agarre ergonómico y un uso sencillo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Vía lateral lisa |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato, PTFE (clave) |
| Para utilizar con (equipo) | Llave de paso GP Rotaflo™ |