Learn More
Rosuvastatina tert-butílico éster, TRC
Código de producto. 30420908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30420908 100 mg -
30426105 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30420908 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR700540100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 355806-00-7
Fórmula molecular C26 H36 F N3 O6 S
Peso molecular (g/mol) 537.64
Sinónimo 6-Heptenoic acid, 7-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, (3R,5S,6E)-, (3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[(methanesulfonyl)methylamino]pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoic acid tert-butyl ester, Rosuvastatin tert-butyl ester, tert-Butyl (6E)-7-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]-(3R,5S)-3,5-dihydroxyhept-6-enoate, tert-Butyl rosuvastatin, Rosuvastatin tert-Butyl Ester
Nombre IUPAC tert-butil (E,3R,5S)-7-[4-(4-fluorofenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-propano-2-ilpirimidina-5-il-5-il-enoato-3,5-dihidroxihepto-6-enoato
SMILES CC(C)c1nc(nc(c1\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)OC(C)(C)C)c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rosuvastatin tert-Butyl Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H36FN3O6S/c1-16(2)23-21(13-12-19(31)14-20(32)15-22(33)36-26(3,4)5)24(17-8-10-18(27)11-9-17)29-25(28-23)30(6)37(7,34)35/h8-13,16,19-20,31-32H,14-15H2,1-7H3/b13-12+/t19-,20-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 537.2309