Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rosuvastatina, sal de sodio, 98 %
Código de producto. 15771769 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15771769 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15771769 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 461490010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rosuvastatin, sodium salt
CAS 147098-18-8
Punto de fusión 106.0°C to 118.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C22H27FN3NaO6S
Cantidad 1 g
Sinónimo rosuvastatin sodium
Clave InChI RGEBGDYYHAFODH-GBNZRNLASA-M
SMILES CC(C)C1=NC(=NC(=C1C=CC(CC(CC(=O)[O-])O)O)C2=CC=C(C=C2)F)N(C)S(=O)(=O)C.[Na+]
Nombre IUPAC Sodio;(3R,5S)-7-[4-(4-fluorofenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-propan-2-ilpirimidin-5-il]-3,5-dihidroxihept-6-anoato
Peso molecular (g/mol) 503.53
PubChem CID 131632367
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.53
Porcentaje de pureza 98%