Learn More
Rosuvastatina Éster Metílico, TRC
Código de producto. 17934725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17934725 100 mg 100 miligramos
17974915 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17934725 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR700565100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147118-40-9
Fórmula molecular C23 H30 F N3 O6 S
Peso molecular (g/mol) 495.56
Sinónimo 6-Heptenoic acid, 7-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-, methyl ester, [S-[R*,S*-(E)]]-, 6-Heptenoic acid, 7-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-, methyl ester, (3R,5S,6E)-, Rosuvastatin methyl ester, Rosuvastatin Methyl Ester
Nombre IUPAC metil(E,3R,5S)-7-[4-(4-fluorofenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-propan-2-ilpirimidina-5-il-5-il-enoato-3,5-dihidroxihept-6-enoato
SMILES COC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)\C=C\c1c(nc(nc1c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rosuvastatin Methyl Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30FN3O6S/c1-14(2)21-19(11-10-17(28)12-18(29)13-20(30)33-4)22(15-6-8-16(24)9-7-15)26-23(25-21)27(3)34(5,31)32/h6-11,14,17-18,28-29H,12-13H2,1-5H3/b11-10+/t17-,18-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.1839