Learn More
Éster metílico de rosuvastatina, Mikromol™
Descripción
Éster metílico de rosuvastatina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rosuvastatin Methyl Ester |
| CAS | 147118-40-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Rosuvastatin Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H30 F N3 O6 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 6-Heptenoic acid, 7-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-, methyl ester, [S-[R*,S*-(E)]]-, 6-Heptenoic acid, 7-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-, methyl ester, (3R,5S,6E)-, Rosuvastatin methyl ester, Rosuvastatin Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H30FN3O6S/c1-14(2)21-19(11-10-17(28)12-18(29)13-20(30)33-4)22(15-6-8-16(24)9-7-15)26-23(25-21)27(3)34(5,31)32/h6-11,14,17-18,28-29H,12-13H2,1-5H3/b11-10+/t17-,18-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)\C=C\c1c(nc(nc1c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C)C(C)C |
| Nombre IUPAC | (E,3R,5S)-7-[4-(4-fluorofenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-propan-2-ilpirimidin-5-il]-3,5-dihidroxihept-6-enoato de metilo |
| Mostrar más |