Learn More
Rosuvastatina Lactona, TRC
Código de producto. 17954405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17954405 10 mg 10 miligramos
17932135 100 mg 100 miligramos
17920905 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17954405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR70055010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 503610-43-3
Fórmula molecular C22 H26 F N3 O5 S
Peso molecular (g/mol) 463.52
Sinónimo Methanesulfonamide, N-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-5-[(1E)-2-[(2S,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethenyl]-2-pyrimidinyl]-N-methyl-, Rosuvastatin lactone, Rosuvastatin-5S-lactone, N-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-5-[(1E)-2-[(2S,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethenyl]-2-pyrimidinyl]-N-methylmethanesulfonamide, N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-[(E)-2-[(2S,4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethenyl]-6-(1-methylethyl)pyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide
Nombre IUPAC N-[4-(4-fluorofenil)-5-[(E)-2-[(2S,4R)-4-hidroxi-6-oxoxoxixan-2-il]etililo]-6-propano-2-ilpirimidina-2-il]-N-metilmetanassulfonamida
SMILES CC(C)c1nc(nc(c1\C=C\[C@@H]2C[C@@H](O)CC(=O)O2)c3ccc(F)cc3)N(C)S(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rosuvastatin Lactone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26FN3O5S/c1-13(2)20-18(10-9-17-11-16(27)12-19(28)31-17)21(14-5-7-15(23)8-6-14)25-22(24-20)26(3)32(4,29)30/h5-10,13,16-17,27H,11-12H2,1-4H3/b10-9+/t16-,17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.1577
Porcentaje de pureza >95%