Learn More
Rosuvastatina Éster Etílico, TRC
Código de producto. 30007146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007146 1 g 1 g
17953875 100 mg 100 miligramos
17982265 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007146 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR7007231G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 851443-04-4
Fórmula molecular C24 H32 F N3 O6 S
Peso molecular (g/mol) 509.59
Sinónimo (3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Ethyl Ester, Rosuvastatin Ethyl Ester
Nombre IUPAC etil (E,3R,5S)-7-[4-(4-fluorofenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-propano-2-ilpirimidina-5-il-5-il-enoato-3,5-dihidroxihepto-6-enoato
SMILES CCOC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)\C=C\c1c(nc(nc1c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rosuvastatin Ethyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32FN3O6S/c1-6-34-21(31)14-19(30)13-18(29)11-12-20-22(15(2)3)26-24(28(4)35(5,32)33)27-23(20)16-7-9-17(25)10-8-16/h7-12,15,18-19,29-30H,6,13-14H2,1-5H3/b12-11+/t18-,19-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 509.1996
Porcentaje de pureza >95%