Learn More
Éster etílico de rosuvastatina, Mikromol™
Descripción
Éster etílico de rosuvastatina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rosuvastatin Ethyl Ester |
| CAS | 851443-04-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Rosuvastatin Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H32 F N3 O6 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Ethyl Ester, Rosuvastatin Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H32FN3O6S/c1-6-34-21(31)14-19(30)13-18(29)11-12-20-22(15(2)3)26-24(28(4)35(5,32)33)27-23(20)16-7-9-17(25)10-8-16/h7-12,15,18-19,29-30H,6,13-14H2,1-5H3/b12-11+/t18-,19-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)\C=C\c1c(nc(nc1c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C)C(C)C |
| Nombre IUPAC | (E,3R,5S)-7-[4-(4-fluorofenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-propan-2-ilpirimidin-5-il]-3,5-dihidroxihept-6-enoato de etilo |
| Mostrar más |