Learn More
Rosuvastatina cálcica (S,S,R)-diastereómero, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R,5S)-5-[(6S)-8-Fluoro-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-4-(1-methylethyl)-5,6-dihydrobenzo[h]quinazolin-6-yl]-3,5-dihydroxypentanoic Acid Calcium Salt |
| CAS | 854898-50-3 |
| Fórmula molecular | 2 C22 H27 F N3 O6 S . Ca |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Rosuvastatin Calcium (S,S,R)-Diastereomer, Benzo[h]quinazoline-6-pentanoic acid','8-fluoro-5,6-dihydro-β,Δ-dihydroxy-4-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-','calcium salt (2:1)','(βR,ΔS,6S)-, (βR,ΔS,6S)-8-Fluoro-5,6-dihydro-β,Δ-dihydroxy-4-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]be |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C22H28FN3O6S.Ca/c2*1-11(2)20-17-10-16(18(28)8-13(27)9-19(29)30)15-7-12(23)5-6-14(15)21(17)25-22(24-20)26(3)33(4,31)32;/h2*5-7,11,13,16,18,27-28H,8-10H2,1-4H3,(H,29,30);/q;;+2/p-2/t2*13-,16+,18+;/m11./s1 |
| SMILES | [Ca+2].CC(C)c1nc(nc2c1C[C@H]([C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c3cc(F)ccc23)N(C)S(=O)(=O)C.CC(C)c4nc(nc5c4C[C@H]([C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c6cc(F)ccc56)N(C)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | calcio;(3R,5S)-5-[(6S)-8-fluoro-2-[metil(metilsulfonil)amino]-4-propan-2-il-5,6-dihidrobenzo[h]quinazolin-6-il]-3,5-dihidroxipentanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 1001.137 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1000.284 |