Learn More
Rostafuroxin, MedChemExpress
Descripción
Rostafuroxin (PST 2238), a digitoxigenin derivative, is an orally active and potent Na+,K+-ATPase (ATP1A1) antognist. Rostafuroxin binds specifically to the ATP1A1 extracellular domain and blocks respiratory syncytial virus (RSV)-triggered EGFR Tyr845 phosphorylation. Rostafuroxin has antihypertensive and anti-RSV activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rostafuroxin |
| CAS | 156722-18-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H34O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | PST 2238 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (133.51 mM) |
| SMILES | O[C@]([C@@](CC[C@@]1([H])[C@@]2(CC[C@H](O)C1)C)([H])[C@]2([H])CC3)(CC[C@@]4(C5=COC=C5)O)[C@]34C |
| Peso molecular (g/mol) | 374.51 |
| Mostrar más |