Learn More
Rosoxacina, LoGiCal
Código de producto. 30460380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30460380 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30460380 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1784.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rosoxacin
CAS 40034-42-2
Nombres de analitos o componentes Rosoxacin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H14 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-7-(4-pyridinyl)-1-Ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-7-(4-pyridinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, Acrosoxacin, Eracin, Eradacil, Eradacin, NSC 146617, Rosoxacin, Roxadyl, Win 35213, Winuron
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14N2O3/c1-2-19-10-14(17(21)22)16(20)13-4-3-12(9-15(13)19)11-5-7-18-8-6-11/h3-10H,2H2,1H3,(H,21,22)
Tipo de solución Neat
SMILES CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2ccc(cc12)c3ccncc3
Nombre IUPAC Ácido 1-etil-4-oxo-7-piridin-4-ilquinolin-3-carboxílico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 294.3
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.1004 g/mol