Learn More
Ácido rosmaránico, TRC
Código de producto. 17989454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17989454 5 g 5 g
17947834 10 mg 10 miligramos
17948694 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17989454 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR6848005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20283-92-5
Fórmula molecular C18 H16 O8
Peso molecular (g/mol) 360.31
Sinónimo Rosmarinic Acid, Benzenepropanoic acid, α-[[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-3,4-dihydroxy-, (αR)- (9CI), Benzenepropanoic acid, α-[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-3,4-dihydroxy-, [R-(E)]-, Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy-, 2-ester with 3-(3,4-dihydroxyphenyl)lactic acid, Rosmarinic acid, Labiatenic acid, Labiatic acid, Mamorekku RUH 2, Meiji Red Perilla Polyphenol, NPLC 0542, RM 21A, Rosemaric acid, Rosemary acid, trans-Rosmarinic acid
Nombre IUPAC (2R)-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-[(E)-3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-enoil]ácido oxipropanoico
SMILES OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rosmarinic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16O8/c19-12-4-1-10(7-14(12)21)3-6-17(23)26-16(18(24)25)9-11-2-5-13(20)15(22)8-11/h1-8,16,19-22H,9H2,(H,24,25)/b6-3+/t16-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.0845
Porcentaje de pureza >95%