Learn More
Rosmarinic acid, MedChemExpress
Descripción
Rosmarinic acid is a widespread phenolic ester compound in the plants. Rosmarinic acid inhibits MAO-A, MAO-B and COMT enzymes with IC50s of 50.1, 184.6 and 26.7 μM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rosmarinic acid |
| CAS | 20283-92-5 |
| Color | Light Brown |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H16O8 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Labiatenic acid |
| Información de solubilidad | DMSO : 62.5 mg/mL (173.46 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC([C@H](OC(/C=C/C1=CC(O)=C(O)C=C1)=O)CC2=CC(O)=C(O)C=C2)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 360.31 |
| Mostrar más |