Learn More
Ácido rosmarínico, 98,6%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11455881 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11455881 50 mg
11435881 5 mg
11445881 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455881 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215979250
CAS 20283-92-5
Fórmula molecular C18H16O8
Peso molecular (g/mol) 360.318
Número MDL MFCD00017740
Clave InChI DOUMFZQKYFQNTF-WUTVXBCWSA-N
Sinónimo rosmarinic acid, rosemary acid, r-rosmarinic acid, unii-mqe6xg29yi, rosmarinate, mqe6xg29yi, labiatenic acid, r-o-3,4-dihydroxycinnamoyl-3-3,4-dihydroxyphenyl lactic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid r-1-carboxy-2-3,4-dihydroxyphenyl ethyl ester, 2r-3-3,4-dihydroxyphenyl-2-2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoyloxy propanoic acid
PubChem CID 5281792
ChEBI CHEBI:50371
Nombre IUPAC Ácido (2R)-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-[(E)-3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-enoil]oxipropanoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(C(=O)O)OC(=O)C=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rosmarinic acid
Nombre de nota Molecular Biology
Color Beige
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.986
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.32
Forma física Powder