Learn More
Rosmanol, MedChemExpress
Descripción
Rosmanol could inhibit the oxidation of low density lipoprotein (LPL) and significantly inhibit lipopolysaccharide induced iNOS and COX-2 expression, with anti-inflammatory effect.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rosmanol |
| CAS | 80225-53-2 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H26O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (288.67 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1O[C@]2([H])[C@@H](O)C3=C(C(O)=C(O)C(C(C)C)=C3)[C@@]41CCCC(C)(C)[C@]24[H] |
| Peso molecular (g/mol) | 346.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.42 |
| Mostrar más |