Learn More
Rosiptor, MedChemExpress
Descripción
Rosiptor (AQX-1125) is a selective and orally active phosphatase SHIP1 activator with anti-inflammatory effects. Rosiptor (AQX-1125) inhibits Akt phosphorylation, inflammatory mediator production and leukocyte chemotaxis in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rosiptor |
| CAS | 782487-28-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H35NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | AQX-1125 |
| Información de solubilidad | DMSO : 150 mg/mL (466.56 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | C[C@@]([C@H]1CO)(CC[C@H](O)C1)[C@](CC[C@@]2(C)[C@@]3([H])CCC2=C)([H])[C@H]3CN |
| Peso molecular (g/mol) | 321.5 |
| Mostrar más |