Learn More
Colofonia, goma, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13428568 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2,5 KG
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13428568 2.5 kg Frasco de plástico 2,5 KG
10177750 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13428568 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 419170025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 8050-09-7 | C20H30O2 | 302.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8050-09-7
Fórmula molecular C20H30O2
Peso molecular (g/mol) 302.46
Número MDL MFCD00132205
Clave InChI RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4bs,1r,10ar,4ar-1,4a-dimethyl-7-methylethyl-1,2,3,4,5,6,10,10a,4a,4b-decah ydrophenanthrenecarboxylic acid, 4ar-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthrene-1-carboxylic acid
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rosin, gum
Acidez 163 to 173mg KOH/g
Punto de fusión 75.0°C to 81.0°C
Color Amarillo
Temperatura de inflamación 180°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2.5 kg
Índice Merck 14,8266
Información de solubilidad Solubility in water: 130mg/l (20°C)
Forma física Trozos cristalinos y polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rosin, gum
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Rosin