Learn More
Rosin, Gum, MP Biomedicals™
Código de producto. 11400891 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Código de producto. Cantidad
11400891 500 g
11410891 1 kg
2 options
Código de producto. 11400891
Marca: MP Biomedicals 0215655790
acid value: 150 to 170
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8050-09-7
Fórmula molecular C20H30O2
Peso molecular (g/mol) 302.46
Número MDL MFCD00132205
Clave InChI RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4bs,1r,10ar,4ar-1,4a-dimethyl-7-methylethyl-1,2,3,4,5,6,10,10a,4a,4b-decah ydrophenanthrenecarboxylic acid, 4ar-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthrene-1-carboxylic acid
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rosin, Gum
Color Naranja
Densidad 1.07 - 1.09g/cm3 at 20°C
Cantidad 500 g
Forma física Chunks