Learn More
Rosiglitazona, TRC
Código de producto. 30138043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138043 100 mg 100 miligramos
30133776 50 mg 50 miligramos
30004393 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138043 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR693505100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122320-73-4
Fórmula molecular C18 H19 N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 357.43
Sinónimo 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(methyl-2-pyridinylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-, 5-[[4-[2-(Methyl-2-pyridinylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione, 5-[4-[2-(N-Methyl-N-(2-pyridyl)amino)ethoxy]benzyl]thiazolidine-2,4-dione, 5-[[4-[2-[N-Methyl-N-(2-pyridyl)amino]ethoxy]phenyl]methyl]thiazolidine-2,4-dione, BRL 49653, Rezult, Rosiglitazone, Rosiglizole, Rosvel, TDZ 01
Nombre IUPAC 5-[[4-[2-[metil(piridina-2-il)amino]etoxi]fenil]metil]-1,3-tiazolidina-2,4-diona
SMILES O=C1SC(C(=O)N1)CC2=CC=C(OCCN(C3=NC=CC=C3)C)C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rosiglitazone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19N3O3S/c1-21(16-4-2-3-9-19-16)10-11-24-14-7-5-13(6-8-14)12-15-17(22)20-18(23)25-15/h2-9,15H,10-12H2,1H3,(H,20,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.1147