Learn More
Rosiglitazone, MedChemExpress
Código de producto. 16413337
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16413337 50 mg 50 miligramos
16481246 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16413337 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17386
MedChemExpress Rosiglitazone (BRL 49653) is an orally active selective PPARγ agonist (EC50: 60 nM, Kd: 40 nM). Rosiglitazone is an TRPC5 activator (EC50: 30 μM) and TRPM3 inhibitor. Rosiglitazone can be used in the research of obesity and diabetes, senescence, ovarian cancer.
Rosiglitazone (BRL 49653) is an orally active selective PPARγ agonist (EC50: 60 nM, Kd: 40 nM). Rosiglitazone is an TRPC5 activator (EC50: 30 μM) and TRPM3 inhibitor. Rosiglitazone can be used in the research of obesity and diabetes, senescence, ovarian cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rosiglitazone
CAS 122320-73-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19N3O3S
Cantidad 50 mg
Sinónimo BRL 49653
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (699.44 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2 mg/mL (5.60 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(N1)SC(CC2=CC=C(OCCN(C)C3=NC=CC=C3)C=C2)C1=O
Peso molecular (g/mol) 357.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.43
Porcentaje de pureza 99.48%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death