Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rosiglitazone maleate |
| CAS | 155141-29-0 |
| Punto de fusión | 123.0°C |
| Fórmula molecular | C22H23N3O7S |
| Cantidad | 1 g |
| Clave InChI | SUFUKZSWUHZXAV-BTJKTKAUNA-N |
| SMILES | OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(CCOC1=CC=C(CC2SC(=O)NC2=O)C=C1)C1=CC=CC=N1 |
| Nombre IUPAC | ácido (2Z)-but-2-enedioico; 5-[(4-{2-[metil(piridin-2-il)amino]etoxi}fenil)metil]-1,3-tiazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 473.50 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 473.5 |