missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEMCELL Technologies RosetteSep™ Human Bone Marrow Progenitor Cell Pre-Enrichment Cocktail

Código de producto. 17127671
Encompass
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 mL de médula ósea
40 mL de médula ósea
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17127671 200 mL de médula ósea 1 set
17157661 40 mL de médula ósea 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17127671 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 15067

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Immunodensity pre-enrichment of untouched stem/progenitor cells from bone marrow

  • The RosetteSep™ Human Bone Marrow Progenitor Cell Pre-Enrichment Cocktail is designed to pre-enrich progenitor cells by removing lineage-specific cells from whole bone marrow by negative selection
  • Unwanted cells are targeted for removal with Tetrameric Antibody Complexes recognizing CD3, CD11b, CD14, CD16, CD19, CD56, CD66b and glycophorin A on red blood cells (RBCs)
  • When centrifuged over a buoyant density medium such as Lymphoprep™ (Catalog #07801), the unwanted cells pellet along with the RBCs
  • The pre-enriched progenitor cells are present as an enriched population at the interface between the plasma and the buoyant density medium

Especificaciones

Tipo de célula Hematopoietic Stem and Progenitor Cells
Para utilizar con (aplicación) Cell Isolation
Cantidad 200 mL de médula ósea
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.