Learn More
Roseoflavina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Roseoflavin |
| CAS | 51093-55-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19 H24 N4 O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24N4O6/c1-9-4-10-5-11-17(20-19(29)21-18(11)28)23(13(10)6-12(9)22(2)3)7-14(25)16(27)15(26)8-24/h4-6,14-16,24-27H,7-8H2,1-3H3,(H,21,28,29)/t14-,15+,16-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)CN(C1=NC2=O)C(C(N=C1C(N2)=O)=C3)=CC(N(C)C)=C3C |
| Nombre IUPAC | 8-(dimetilamino)-7-metil-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentil]pirimido[4,5-b]quinolina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 404.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.1696 |
| Mostrar más |