Learn More
Roseoflavina, TRC
Código de producto. 30423814
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423814 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30423814 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR685000250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Roseoflavin
CAS 51093-55-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C19 H24 N4 O6
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N4O6/c1-9-4-10-5-11-17(20-19(29)21-18(11)28)23(13(10)6-12(9)22(2)3)7-14(25)16(27)15(26)8-24/h4-6,14-16,24-27H,7-8H2,1-3H3,(H,21,28,29)/t14-,15+,16-/m0/s1
SMILES O[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)CN(C1=NC2=O)C(C(N=C1C(N2)=O)=C3)=CC(N(C)C)=C3C
Nombre IUPAC 8-(dimetilamino)-7-metil-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentil]pirimido[4,5-b]quinolina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 404.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.1696
Porcentaje de pureza >95