Descripción
Antibacteriano
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Roseoflavin |
| Color | Marrón |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥ 97% |
| Cantidad | 0.1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 405.4 |
| Forma física | Sólido |