Learn More
Sal sódica de rosa de Bengala, grado técnico, TRC
Código de producto. 30425115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425115 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30425115 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR68490050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Acid Red 94
CAS 632-69-9
Fórmula molecular C20 H2 Cl4 I4 O5 . 2 Na
Cantidad 50 g
Sinónimo Fluorescein','4,5,6,7-tetrachloro-2',4',5',7'-tetraiodo-','disodium salt (8CI), Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one','4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodo-','disodium salt (9CI), 2',4',5',7'-Tetraiodo-3,4,5,6-tetrachlorofluorescein disodium salt, 3',4',5',6'-Tetrachloro-2,4,5,7-tetraiodofluorescein disodium salt, Acid red 94, Japan Red 105-1, Red No. 105-1, Rose Bengal Extra, Rose Bengal disodium, Rose Bengal disodium salt, Rose Bengal sodium, Rose Bengal sodium salt, Sodium tetraiodotetrachlorofluorescein
Fórmula InChI InChI=1S/C20H4Cl4I4O5.2Na/c21-9-7-8(10(22)12(24)11(9)23)20(33-19(7)31)3-1-5(25)15(29)13(27)17(3)32-18-4(20)2-6(26)16(30)14(18)28;;/h1-2,29-30H;;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na+].[Na+].[O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c45)c1I
Nombre IUPAC disodio;4,5,6,7-tetracloro-2',4',5',7'-tetrayodo-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanteno]-3',6'-diolato
Peso molecular (g/mol) 1017.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 1015.463