Learn More
Rosa de Bengala, puro, C.I.45440, Fisher Chemical
Código de producto. 10172490 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10172490 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10172490 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor R/0400/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 632-69-9
Fórmula molecular C20H4Cl4I4Na2O5
Número MDL 151169
Clave InChI DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na]
Nombre IUPAC sodio;4,5,6,7-tetracloro-3',6'-dihidroxi-2',4',5',7'-tetraiodospiro[2-benzofuran-3,9'-xanteno]-1-ona
Peso molecular (g/mol) 1019.644
PubChem CID 87244310
Formula Weight (peso de la fórmula) 1017.65g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Marrón-Rojo
pH 7 to 10
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Rose Bengal