Learn More
rosa de bengala, MP Biomedicals™
Código de producto. 11405432 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11405432 5 g
11415432 25 g
11425432 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11405432 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219549105
CAS 632-68-8
Fórmula molecular C20H2Cl4I4K2O5
Peso molecular (g/mol) 1049.845
Número MDL MFCD00005043
Clave InChI VQHHOXOLUXRQFQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Acid Red 94, C.I. 45440
PubChem CID 71553
Nombre IUPAC dipotasio;4,5,6,7-tetracloro-2',4',5',7'-tetrayodo-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanteno]-3',6'-diolato
SMILES C1=C2C(=C(C(=C1I)[O-])I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)[O-])I.[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rose Bengal
Formula Weight (peso de la fórmula) 1017.65
Color De rojo a óxido
Cantidad 5 g
Forma física Polvo