Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rosa bengala
Código de producto. 11428916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428916 25 g 25 g
11438916 100 g 100 g
11448916 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428916 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A17053.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.70€
    38.65€ / 25 g
    Ahorro 7.05€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 632-69-9 | C20H4Cl4I4Na2O5 | 1019.644 g/mol
Rose Bengal is a stain used in the eye drops to identify the eye damage. It finds application in the preparation of foraminifera for microscopic analysis, photosensitizing reactions and as a dye. In synthetic chemistry, it is utilized to convert triplet oxygen to singlet oxygen, which is used in [2+2] cycloadditions with alkenes. Its derivatives have important medical functions and used for the treatment of cancer. It acts as an alternative to phloxine B in Kreyberg's stain for keratin and mucus. As a fluorescent probe, it is used for the determination of NAD binding sites of alcohol dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 632-69-9
Fórmula molecular C20H4Cl4I4Na2O5
Peso molecular (g/mol) 1019.644
Número MDL MFCD00151169
Clave InChI DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rose bengal disodium salt, r105 sodium, rose bengal sodium, rose-bengal 131 i natrium, food red no. 105, sodium salt, food red color no. 105, sodium salt, rosa bengala sodica 131 i inn-spanish, rose bengale 131 i sodique inn-french, sel disodique de rose bengale iodee 131 i, roseum bengalense 131 i natricum inn-latin
PubChem CID 87244310
Nombre IUPAC sodio;4,5,6,7-tetracloro-3',6'-dihidroxi-2',4',5',7'-tetraiodospiro[2-benzofuran-3,9'-xanteno]-1-ona
SMILES C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rose Bengal
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3645857
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,8262
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1017.65
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rose Bengal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..