Learn More
Roscovitina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Roscovitine |
| CAS | 186692-46-6 |
| Fórmula molecular | C19 H26 N6 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (2R)-2-[[9-(1-methylethyl)-6-[(phenylmethyl)amino]-9H-purin-2-yl]amino]-1-butanol, (R)-2-[[9-(1-methylethyl)-6-[(phenylmethyl)amino]-9H-purin-2-yl]amino]-1-butanol, 2-(R)-(1-Ethyl-2-hydroxyethylamino)-6-benzylamino-9-isopropylpurine, CYC 202, (R)-Roscovitine, R-Roscovitine, Roscovitin, Seliciclib |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H26N6O/c1-4-15(11-26)22-19-23-17(20-10-14-8-6-5-7-9-14)16-18(24-19)25(12-21-16)13(2)3/h5-9,12-13,15,26H,4,10-11H2,1-3H3,(H2,20,22,23,24)/t15-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@H](CO)Nc1nc(NCc2ccccc2)c3ncn(C(C)C)c3n1 |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-[[6-(bencilamino)-9-propan-2-ilpurin-2-il]amino]butan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 354.4493 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.2168 |