Learn More
Rosavin, TRC
Código de producto. 30003823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003823 100 mg 100 miligramos
30008393 25 mg 25 miligramos
30011836 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003823 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR684950100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84954-92-7
Fórmula molecular C20 H28 O10
Peso molecular (g/mol) 428.43
Sinónimo Rosavin, Rosavidin, (2E)-3-phenyl-2-propenyl 6-O-alpha-L-arabinopyranosyl-beta-D-Glucopyranoside
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(E)-3-fenilprop-2-enoxi]-6-[[(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-trihidroxioxiano-2-il]oximetilooxano-3,4,5-triol
SMILES C(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)CO1)[C@H]2O[C@@H](OC/C=C/C3=CC=CC=C3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rosavin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28O10/c21-12-9-28-19(17(25)14(12)22)29-10-13-15(23)16(24)18(26)20(30-13)27-8-4-7-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,12-26H,8-10H2/b7-4+/t12-,13+,14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.1682