Learn More
Rosabulin, MedChemExpress
Código de producto. 16498847
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498847 5 mg 5 miligramos
16416268 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16498847 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14934
MedChemExpress Rosabulin (STA 5312) is a potent and orally active microtubule inhibitor that inhibits microtubule assembly. Rosabulin has broad-spectrum anti-tumor activity.
Rosabulin (STA 5312) is a potent and orally active microtubule inhibitor that inhibits microtubule assembly. Rosabulin has broad-spectrum anti-tumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rosabulin
Forma física Solid
CAS 501948-05-6
Color Green Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H16N4O2S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo STA 5312
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (124.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC(C)=NS1)C(C2=C3C=CC=CN3C(CC4=CC=C(C#N)C=C4)=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 400.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.45
Porcentaje de pureza 98.72%