Learn More
Roquinimex, MedChemExpress
Código de producto. 16441987
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16441987 50 mg 50 miligramos
16435838 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16441987 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13743
MedChemExpress Roquinimex (Linomide; PNU212616; ABR212616) is a quinoline derivative immunostimulant which increases NK cell activity and macrophage cytotoxicity; inhibits angiogenesis and reduces the secretion of TNF alpha.
Roquinimex (Linomide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Roquinimex
Forma física Solid
CAS 84088-42-6
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H16N2O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Linomide FCF89 ABR212616
Información de solubilidad DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (270.17 mM)
SMILES O=C(C1=C(O)C2=C(N(C)C1=O)C=CC=C2)N(C)C3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 308.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.33
Porcentaje de pureza 98.88%